Tisk…
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5731-1G OR5731-5G
APOSOR5731-1GEA 4830 CZK
APOSOR5731-1G APOSOR5731-5G
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₀BrNO₂S
Bod tání: 46…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363819
CAS číslo: 871269-07-7