Tisk…
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5730-1G OR5730-5G
APOSOR5730-1GEA 1660 CZK
APOSOR5730-1G APOSOR5730-5G
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363824
CAS číslo: 308283-47-8