Tisk…
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5728-1G OR5728-5G
APOSOR5728-1GEA 3540 CZK
APOSOR5728-1G APOSOR5728-5G
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Bod tání: 46…50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363822
CAS číslo: 871269-09-9