Tisk…
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5727-1G OR5727-25G OR5727-5G
APOSOR5727-1GEA 3060 CZK
APOSOR5727-1G APOSOR5727-25G APOSOR5727-5G
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₂BrNO₂S
Bod tání: 52…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363820
CAS číslo: 871269-08-8