Tisk…
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5726-1G OR5726-25G OR5726-5G
APOSOR5726-1GEA 2490 CZK
APOSOR5726-1G APOSOR5726-25G APOSOR5726-5G
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₀BrNO₂S
MW: 264,1395 g/mol
Bod tání: 74…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363826
CAS číslo: 153435-80-4