Tisk…
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5725-10G OR5725-1G OR5725-5G
APOSOR5725-10GEA 20400 CZK
APOSOR5725-10G APOSOR5725-1G APOSOR5725-5G
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363825
CAS číslo: 871269-11-3