Tisk…
2'-Chloroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
OR5723-500G
APOSOR5723-500GEA 2570 CZK
APOSOR5723-500G
2'-Chloroacetophenone 95%
2'-Chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Bod varu: 227…230 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000560
CAS číslo: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II