Tisk…
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5722-1G OR5722-5G
APOSOR5722-1GEA 3410 CZK
APOSOR5722-1G APOSOR5722-5G
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363828
CAS číslo: 871269-13-5