Tisk…
Methyl-4-cyanobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
OR5721-100G
APOSOR5721-100GEA 3870 CZK
APOSOR5721-100G
Methyl-4-cyanobenzoate 98%
Methyl-4-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Bod varu: 142…144 °C/12mmHg
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001823
CAS číslo: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4