Tisk…
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-((1H-1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR5719-1G OR5719-250MG
APOSOR5719-1GEA 6950 CZK
APOSOR5719-1G APOSOR5719-250MG
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₉BN₄O₃
Bod tání: 230…236 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363798
CAS číslo: 871333-05-0