3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR5717-1G
OR5717-5G
APOSOR5717-1GEA
5720
CZK
APOSOR5717-1G
APOSOR5717-5G
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁BN₂O₃S MW: 250.0800 g/mol Bod tání: 204…240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07363799 CAS číslo: 871333-06-1 |