Tisk…
6-Bromonicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5716-25G OR5716-5G
APOSOR5716-25GEA 2070 CZK
APOSOR5716-25G APOSOR5716-5G
6-Bromonicotinonitrile 95%
6-Bromonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
Bod tání: 143…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234141
CAS číslo: 139585-70-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III