Tisk…
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5715-1G OR5715-5G
APOSOR5715-1GEA 7050 CZK
APOSOR5715-1G APOSOR5715-5G
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₆BNO₄S
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363746
CAS číslo: 871329-58-7