3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-(Morpholinosulphonyl)phenyl)boronic acid, 3-(4-Morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR5713-250MG
APOSOR5713-250MGEA
1820
CZK
APOSOR5713-250MG
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₄BNO₅S MW: 271,09 g/mol Bod tání: 144…148 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07363748 CAS číslo: 871329-60-1 |