Tisk…
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5709-100G OR5709-25G OR5709-5G
APOSOR5709-100GEA 10620 CZK
APOSOR5709-100G APOSOR5709-25G APOSOR5709-5G
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₄H₂₄BrNO₃SSi
Bod tání: 32…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659896
CAS číslo: 850429-52-6