Tisk…
4,5-Dibromo-o-xylene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5708-25G OR5708-5G OR5708-100G
APOSOR5708-25GEA 2660 CZK
APOSOR5708-25G APOSOR5708-5G APOSOR5708-100G
4,5-Dibromo-o-xylene 98+%
4,5-Dibromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod varu: 278 °C
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082743
CAS číslo: 24932-48-7