Tisk…
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5707-25G OR5707-5G
APOSOR5707-25GEA 7510 CZK
APOSOR5707-25G APOSOR5707-5G
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₂BrNO₂S
MW: 326,21 g/mol
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00450587
CAS číslo: 3609-87-8