Tisk…
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5706-10G OR5706-1G OR5706-5G
APOSOR5706-10GEA 15580 CZK
APOSOR5706-10G APOSOR5706-1G APOSOR5706-5G
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO₂S
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00450584
CAS číslo: 7454-76-4