Tisk…
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-((4-Bromophenyl)sulphonyl)morpholine
OR5705-1G OR5705-25G OR5705-5G
APOSOR5705-1GEA 2860 CZK
APOSOR5705-1G APOSOR5705-25G APOSOR5705-5G
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₃S
MW: 306,1800 g/mol
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194739
CAS číslo: 834-67-3