Tisk…
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 1330 CZK
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00194753
CAS číslo: 834-66-2