Tisk…
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5703-1G OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA 3410 CZK
APOSOR5703-1G APOSOR5703-5G
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₁BrClNO₂S
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01215119
CAS číslo: 98768-71-9