Tisk…
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5701-25G OR5701-5G
APOSOR5701-25GEA 14920 CZK
APOSOR5701-25G APOSOR5701-5G
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Bod tání: 51…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01215086
CAS číslo: 1984-28-7