Tisk…
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5700-1G OR5700-5G
APOSOR5700-1GEA 1380 CZK
APOSOR5700-1G APOSOR5700-5G
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00587586
CAS číslo: 90944-62-0