Tisk…
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-N-pyrrolidin-1-ylbenzenesulphonamide, 1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5699-1G OR5699-5G
APOSOR5699-1GEA 3540 CZK
APOSOR5699-1G APOSOR5699-5G
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MW: 290,1768 g/mol
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00584577
CAS číslo: 136350-52-2