Tisk…
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5694-1G OR5694-5G
APOSOR5694-1GEA 2200 CZK
APOSOR5694-1G APOSOR5694-5G
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂S
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00463486
CAS číslo: 331950-30-2