4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N,N-Dimethyl 4-bromobenzenesulphonamide
OR5693-1G
OR5693-5G
APOSOR5693-1GEA
622
CZK
APOSOR5693-1G
APOSOR5693-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₈H₁₀BrNO₂S MW: 264,14 g/mol Bod tání: 88…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017834 CAS číslo: 707-60-8 |