Tisk…
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5690-1G OR5690-5G
APOSOR5690-1GEA 622 CZK
APOSOR5690-1G APOSOR5690-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,28 g/mol
Bod tání: 167…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03371463
CAS číslo: 10315-07-8