Tisk…

Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate

OR5684-1G OR5684-250MG
APOSOR5684-1GEA 1660 CZK
APOSOR5684-1G APOSOR5684-250MG
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Bod tání: 47…48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01566303
CAS číslo: 31891-06-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR