Tisk…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5681-1G OR5681-250MG
APOSOR5681-1GEA 4070 CZK
APOSOR5681-1G APOSOR5681-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
Bod tání: 38…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06740321
CAS číslo: 852227-92-0