Tisk…

3-Acetylphenylboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5678-100G OR5678-25G OR5678-5G
APOSOR5678-100GEA 6620 CZK
APOSOR5678-100G APOSOR5678-25G APOSOR5678-5G
3-Acetylphenylboronic acid
3-Acetylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₃
Bod tání: 204…208 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074678
CAS číslo: 204841-19-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR