Tisk…

Bis(3-pyridylmethyl)amine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: alpha,alpha'-Iminodi(3-picoline), 3,3'-Dipicolylamine

OR5675-1G OR5675-250MG
APOSOR5675-1GEA 2440 CZK
APOSOR5675-1G APOSOR5675-250MG
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,26 g/mol
Bod varu: 168…170 °C/0,3mmHg
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038043
CAS číslo: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR