Tisk…
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5674-1G OR5674-500MG OR5674-250MG
APOSOR5674-1GEA 996 CZK
APOSOR5674-1G APOSOR5674-500MG APOSOR5674-250MG
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Vzorec: C₁₇H₁₄O₃
Bod tání: 232…234 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047643
CAS číslo: 86-44-2