Tisk…
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5671-1G OR5671-250MG
APOSOR5671-1GEA 5230 CZK
APOSOR5671-1G APOSOR5671-250MG
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02656617
CAS číslo: 128802-95-9