Tisk…
3-Methyl-6-nitrocoumarin 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5669-1G OR5669-5G OR5669-25G
APOSOR5669-1GEA 3870 CZK
APOSOR5669-1G APOSOR5669-5G APOSOR5669-25G
3-Methyl-6-nitrocoumarin 95+%
3-Methyl-6-nitrocoumarin
Vzorec: C₁₀H₇NO₄
Bod tání: 220…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941323
CAS číslo: 95532-74-4