Tisk…
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 622 CZK
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Bod tání: 160…165 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318166
CAS číslo: 162607-20-7