Tisk…
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5663-250MG OR5663-100MG OR5663-1G
APOSOR5663-250MGEA 2940 CZK
APOSOR5663-250MG APOSOR5663-100MG APOSOR5663-1G
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine 96%
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801045
CAS číslo: 55556-57-5