Tisk…
Indole-2-carbaldehyd
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
OR5662-5G OR5662-1G OR5662-250MG
APOSOR5662-5GEA 2900 CZK
APOSOR5662-5G APOSOR5662-1G APOSOR5662-250MG
Indole-2-carbaldehyd
Indole-2-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145.16
Bod tání: 138…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001425
CAS číslo: 19005-93-7