Tisk…
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
OR5658-1G OR5658-5G
APOSOR5658-1GEA 959 CZK
APOSOR5658-1G APOSOR5658-5G
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Vzorec: C₇H₁₂N₂S
Bod tání: 99…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051644
CAS číslo: 74370-93-7