Tisk…
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5654-1G OR5654-10G OR5654-5G
APOSOR5654-1GEA 622 CZK
APOSOR5654-1G APOSOR5654-10G APOSOR5654-5G
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₂ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03540888
CAS číslo: 89531-58-8