Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5652-1G
OR5652-250MG
APOSOR5652-1GEA
827
CZK
APOSOR5652-1G
APOSOR5652-250MG
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₄ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01701566 CAS číslo: 3235-68-5 |