Tisk…
2-Chloro-4-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 622 CZK
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Chloro-4-iodopyridine
2-Chloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Bod tání: 41…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861983
CAS číslo: 153034-86-7