Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR5641-1G
OR5641-25G
APOSOR5641-1GEA
622
CZK
APOSOR5641-1G
APOSOR5641-25G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₄N₂ MW: 150.65 g/mol Bod tání: 110…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060160 CAS číslo: 24214-73-1 UN: 3263 ADR: 8 II |