Tisk…
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5640-5G OR5640-1G OR5640-10G
APOSOR5640-5GEA 2780 CZK
APOSOR5640-5G APOSOR5640-1G APOSOR5640-10G
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₃ClN₂
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01320505
CAS číslo: 24214-72-0