Tisk…
4-Bromoindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1H-indole
OR5639-25G OR5639-5G OR5639-100G
APOSOR5639-25GEA 3640 CZK
APOSOR5639-25G APOSOR5639-5G APOSOR5639-100G
4-Bromoindole 98%
4-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod varu: 88…90 °C/0,1mmHg
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00671502
CAS číslo: 52488-36-5