2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,3-Dimethyl-5-nitro-1H-indole
OR5638-250MG
OR5638-5G
APOSOR5638-250MGEA
0
CZK
APOSOR5638-250MG
APOSOR5638-5G
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Bod tání: 184…192 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00022708 CAS číslo: 21296-94-6 EINECS: 244-321-6 |