Tisk…
Benzylhydrazine monohydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzylhydrazine hydrochloride
OR5636-25G
APOSOR5636-25GEA 2150 CZK
APOSOR5636-25G
Benzylhydrazine monohydrochloride
Benzylhydrazine monohydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 158,63 g/mol
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01722685
CAS číslo: 1073-62-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III