Tisk…
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5634-1G OR5634-5G
APOSOR5634-1GEA 622 CZK
APOSOR5634-1G APOSOR5634-5G
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022162
CAS číslo: 1516-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III