Tisk…
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5631-25G OR5631-100G OR5631-500G
APOSOR5631-25GEA 4770 CZK
APOSOR5631-25G APOSOR5631-100G APOSOR5631-500G
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 124 °C/14mmHg
Bod tání: 108…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067698
CAS číslo: 27489-62-9
EINECS: 249-492-8
UN: 3259
ADR: 8,III