2,4-Thiazolidinedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Thiazolidine-2,4-dione
OR5630-100G
OR5630-1KG
OR5630-500G
APOSOR5630-100GEA
3740
CZK
APOSOR5630-100G
APOSOR5630-1KG
APOSOR5630-500G
2,4-Thiazolidinedione 98%
2,4-Thiazolidinedione
Vzorec:
C₃H₃NO₂S MW: 117,13 g/mol Bod varu: 178…179 °C/19mmHg Bod tání: 125…127 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005478 CAS číslo: 2295-31-0 EINECS: 218-941-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...