Tisk…
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5627-1G OR5627-5G
APOSOR5627-1GEA 3510 CZK
APOSOR5627-1G APOSOR5627-5G
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₆BrNO₄S
MW: 280,0958 g/mol
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054605
CAS číslo: 94832-06-1